Få mere at vide
ASTM D4629 kalibreringssæt, N @ 0-100 mg/L i isooktan, VHG™
Artikelnummer. 17960446
Skift visning
Mængde:
7 x 2 ml
Artikelnummer. Mængde
17960446 7 x 2 ml
1 options
Artikelnummer. 17960446 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. ALKKTNISOV7100SET
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ASTM D4629 kalibreringssæt, N @ 0-100 mg/L i isooktan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrogen
CAS 7727-37-9
Analyt- eller komponentnavne Nitrogen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel N2
Koncentration 0-100 mg/L
Synonym Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
InChI formel InChI=1S/N2/c1-2
SMIL N#N
IUPAC navn Molekylært nitrogen
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan
Molekylvægt (g/mol) 28.01
Mængde 7 x 2 ml
Formel vægt 28,0061 g/mol