Få mere at vide
ASTM D4294, svovlsæt C i diesel: S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g, VHG™
Artikelnummer. 17962846
Skift visning
Mængde:
5 x 100 ml
Artikelnummer. Mængde
17962846 5 x 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17962846 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGKTSDSL4294C5
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ASTM D4294, svovlsæt C i diesel: S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF/UVF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix Diesel
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 5 x 100 ml
Formel vægt 31,972 g/mol