Få mere at vide
ASTM D4294, svovlmængde B i tung olie (75 cSt): S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g, VHG™
Artikelnummer. 17942796
Skift visning
Mængde:
4 x 100 ml
Artikelnummer. Mængde
17942796 4 x 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17942796 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGKTSMIN4294B4
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ASTM D4294, Svovlmængde B i tung olie (75 cSt): S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF/UVF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Oil
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 4 x 100 ml
Formel vægt 31.972 g/mol