Få mere at vide
ASTM D4294, Sulfur Set B in Diesel: S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g, VHG™
Artikelnummer. 17970746
Skift visning
Mængde:
4 x 100 ml
Artikelnummer. Mængde
17970746 4 x 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17970746 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGKTSDSL4294B4
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ASTM D4294, Sulfur Set B in Diesel: S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF/UVF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn sulfur
Opløsningsmiddel eller Matrix Diesel
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 4 x 100 ml
Formel vægt 31.972 g/mol