Få mere at vide
ASTM D4294, Sulfur Set B in Diesel: S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g, VHG™
Beskrivelse
ASTM D4294, Sulfur Set B in Diesel: S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Metoder | XRF/UVF |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/S |
| SMIL | [S] |
| IUPAC navn | sulfur |
| Vis mere |