Få mere at vide
ASTM D4294, Curve #1, VHG™
Mængde:
6 x 100 mL
Beskrivelse
ASTM D4294, Curve #1
Tekniske data
Tekniske data
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 75 cSt Mineral Oil |
| Mængde | 6 x 100 mL |