Få mere at vide
ASTM D2622, svovlmængde B i tung olie (75 cSt): S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g, VHG™
Artikelnummer. 17963636
Skift visning
Mængde:
4 x 100 ml
Artikelnummer. Mængde
17963636 4 x 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17963636 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGKTSMIN2622B4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ASTM D2622, svovlmængde B i tung olie (75 cSt): S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF/UVF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Olie
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 4 x 100 ml
Formel vægt 31,972 g/mol