Få mere at vide
ASTM D2622/D7039, Gasoline Curve, VHG™
Mængde:
6 x 100 mL
Beskrivelse
ASTM D2622/D7039, Gasoline Curve
Tekniske data
Tekniske data
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 80% Isooctane/20% Toluene |
| Mængde | 6 x 100 mL |