Få mere at vide
ASTM D-6584 Mix 5 (4C ) Standardløsning, Chem Lab
Artikelnummer. 15989316
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15989316 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 15989316 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL40.13785.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 DKK
    407.47 DKK / 1ml
    Spare 189.53 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Emballage Ampul i glas
Tæthed 0.98 g/mL
Flammepunkt 17 °C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Smeltepunkt -42 °C
Kogepunkt 115 °C
Opløsningsmiddel eller Matrix Pyridin
Molekylvægt (g/mol) 79.1
Mængde 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ASTM D-6584 Mix 5 (4C) standard solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ASTM