Få mere at vide
ASTM (ASTM D6045, D1500) Colour Reference Standard, Paragon Scientific™
Beskrivelse
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Full Traceability to International Standards
- 500mL Pack Size supplied with MSDS
- 18 months shelf life
- Tamper evident security packaging
- Manufactured in the United kingdom
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Color Reference Standard |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ASTM Colour Reference Standard
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: white mineral oil
Nominal values quoted