Få mere at vide
Saint-Gobain AstiPure™ TP1 Series PFA Union Tee Fittings
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | PFA |
| Samlet længde (metrisk) | 62 mm |
| Til brug med | For 4 x 6mm dia. tubing |
| Emballagemængde | 1 Each |
| Højde (metrisk) | 38 mm |
| Produkttype | Union Tee Fittings |