Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 pumpeslange, 1.016 mm, 2 propper
Tekniske data
Tekniske data
| Farvekode | Hvid/Hvid |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,02 mm |
| Materiale | Tygon R3607 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.85 mm |
| Emballagemængde | 12 |
| Farve | Hvid/Hvid |
| Produkttype | Slanger til pumper |