Få mere at vide
Saint-Gobain AstiPure™ RF2 Series PFA Male Elbow Tube Connector
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PFA |
| Samlet længde (metrisk) | 42 mm |
| Til brug med | For 6 x 8mm dia. tubing |
| Emballagemængde | 1 Each |
| Port størrelse | 13mm |
| Trådstørrelse | 1/4 in. NPT |
| Højde (metrisk) | 34 mm |
| Produkttype | Male Elbow Tube Connector |