Få mere at vide
Saint-Gobain AstiPure™ RF1 Series PFA Male Tube Connector
Samlet længde (metrisk):
40 mm
44 mm
46 mm
Trådstørrelse:
1/4 tomme NPT
1/8 tomme NPT
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sturdy rubber Silicone piston rings for flasks
- For general lab applications
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PFA |
| Samlet længde (metrisk) | 40 mm |
| Til brug med | For 4 x 6mm dia. tubing |
| Emballagemængde | 1 Each |
| Port størrelse | 13mm |
| Trådstørrelse | 1/4 tomme NPT |
| Produkttype | Male Tube Connector |