Få mere at vide
Saint-Gobain AstiPure™ RF1 Series PFA Male Tube Connector
Beskrivelse
- Sturdy rubber Silicone piston rings for flasks
- For general lab applications
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PFA |
| Samlet længde (metrisk) | 40 mm |
| Til brug med | For 4 x 6mm dia. tubing |
| Emballagemængde | 1 Each |
| Port størrelse | 12mm |
| Trådstørrelse | 1/8 tomme NPT |
| Produkttype | Male Tube Connector |