Få mere at vide
Saint-Gobain AstiPure™ RC1 Series PFA Union Panel Mount
Artikelnummer. 11964139
Skift visning
:
Length: 96mm
Artikelnummer.
11964139 Length: 96mm
1 options
Artikelnummer. 11964139 Leverandør Saint-Gobain Leverandørnr. RC11013
Tekniske data
Materiale PFA
Samlet længde (metrisk) 96 mm
Til brug med For 10 x 13mm dia. tubing
Emballagemængde 1 Each
Port størrelse 21.5 x 10mm
Produkttype Union Panel Mount