Få mere at vide
Saint-Gobain AstiPure™ CAR Series PFA Check Valve
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Materiale | PFA |
| Samlet længde (metrisk) | 91 mm |
| Til brug med | For 6 x 8mm dia. tubing |
| Emballagemængde | 1 Each |
| Maksimalt tryk | 0.05 bar |
| Produkttype | Check Valve |