Få mere at vide
Astilbin, MedChemExpress
Beskrivelse
Astilbin is a flavonoid compound and enhances NRF2 activation. Astilbin also suppresses TNF-α expression and NF-κB activation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Astilbin |
| CAS | 29838-67-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22O11 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (222.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | O=C1[C@@H]([C@@H](C2=CC(O)=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13)O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4O)([H])[C@@H]4O |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.39 |
| Formel vægt | 450.39 |
| Vis mere |