Få mere at vide
Astemizole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Astemizole |
| Analyt- eller komponentnavne | Astemizole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31FN4O/c1-34-25-12-8-21(9-13-25)14-17-32-18-15-24(16-19-32)30-28-31-26-4-2-3-5-27(26)33(28)20-22-6-10-23(29)11-7-22/h2-13,24H,14-20H2,1H3,(H,30,31) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 458.2482 |
| Procent renhed | >95% |