missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Astemizole, TRC

Artikelnummer. 17920935
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17920935 25 mg
17941515 50 mg
17934865 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17920935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79003025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68844-77-9
Molekylær formel C28 H31 F N4 O
Molekylvægt (g/mol) 458.57
Synonym 1H-Benzimidazol-2-amine, 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-, Astemisan, Astemizole, Hismanal, Histamen, Histaminos, Histazol, Kelp, Laridal, Metodik, NSC 329963, Novo-Nastizol A, Paralergin, R 42512, R 43512, Retolen, Waruzol
IUPAC navn 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl]benzimidazol-2-amine
SMIL COc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Astemizole
Analyt- eller komponentnavne Astemizole
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C28H31FN4O/c1-34-25-12-8-21(9-13-25)14-17-32-18-15-24(16-19-32)30-28-31-26-4-2-3-5-27(26)33(28)20-22-6-10-23(29)11-7-22/h2-13,24H,14-20H2,1H3,(H,30,31)
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 25 mg
Formel vægt 458.2482
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.