Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Astemizole
Artikelnummer. 18792664
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18792664 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792664 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3489/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Orally active, potent H1 antagonist. Also KV11.1 (hERG) channel blocker
Orally active, potent histamine H1 antagonist (IC50 = 4 nM) that displays 20-fold, > 250-fold and > 250-fold selectivity over 5-HT, dopamine and muscarinic acetylcholine receptors respectively. Exhibits antimalarial activity in multidrug resistant strains in vitro (IC50 = 227 - 734 nM). Also potent KV11.1 (hERG) channel blocker (IC50 = 0.9 nM) that displays cardiotoxicity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Astemizole
CAS 68844-77-9
Mængde 50 mg
Molekylær formel C28H31FN4O
Formel vægt 458.57
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 458.581