missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Astemizole, 99+%, Thermo Scientific™

 

Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60339.MF

Mængde 50mg

Produktkode 15423119

  • 1343.30 DKK / 50mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Solubility
It is soluble in DMSO (25 mg/ml ), ethanol (25 mg/ml), chloroform, methanol, and water (partly miscible).

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

Astemizole
C28H31FN4O
50mg
astemizole, hismanal, histaminos, paralergin, laridal, retolen, alermizol, astemison, astemizol, histamen
GXDALQBWZGODGZ-UHFFFAOYSA-N
1-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl]benzimidazol-2-amine
2247
458.57
68844-77-9
MFCD00153919
14,856
It is soluble in DMSO (25mg/ml ),ethanol (25mg/ml),chloroform,methanol,and water (partly miscible).
COC1=CC=C(C=C1)CCN2CCC(CC2)NC3=NC4=CC=CC=C4N3CC5=CC=C(C=C5)F
458.581
CHEBI:2896
≥99%
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.