| CAS |
472-61-7
|
| Kemisk navn eller materiale |
Astaxanthin |
| Formel vægt |
596.3866 |
| InChI formel |
InChI=1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+/t35-,36-/m0/s1 |
| IUPAC navn |
(6S)-6-hydroxy-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4S)-4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one |
| Molekylær formel |
C40 H52 O4 |
| Molekylvægt (g/mol) |
596.84 |
| SMIL |
C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC2(C)C |
| Synonym |
Astaxanthin (6CI), β-Carotene-4,4'-dione, 3,3'-dihydroxy-, all-trans- (8CI), (3S,3'S)-3,3'-Dihydroxy-β,β-carotene-4,4'-dione, (3S,3'S)-Astaxanthin, (3S,3'S)-Astaxanthin, (3S,3'S)-all-trans-Astaxanthin, (S,S)-Astaxanthin, Aquasta, AstaREAL, AstaREAL A1010, AstaXin, Astabio AR 1, Astabio AR 5, Astacarox, Astareal ACT, Astared, Astax S, Astaxanthin, all-trans-, Astots 10O, Astots 5O, Astots ST, BioAstin, BioAstin oleoresin, Carophyll Pink, Lucantin Pink, NatuRose, Natupink, Ovoester, Puresta W 05, all-trans-(3S,3'S)-Astaxanthin, all-trans-Astaxanthin, trans-Astaxanthin |