Få mere at vide
Astaxanthin
Artikelnummer. 10666374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10666374 1 g 1g
10682862 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666374 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 328610010
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 472-61-7 | C40H52O4 | 596,85 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 472-61-7
Molekylær formel C40H52O4
Molekylvægt (g/mol) 596.85
MDL nummer MFCD00672621
InChI nøgle MQZIGYBFDRPAKN-UWFIBFSHSA-N
Synonym astaxanthine, all-trans-astaxanthin, astaxanthin, ovoester, carophyll pink, lucantin pink, bioastin, 3s,3's-astaxanthin, natupink, trans-astaxanthin
PubChem CID 5281224
ChEBI CHEBI:40968
IUPAC navn (6S)-6-hydroxy-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4S)-4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohex-1-en-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaen-1-yl]-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one
SMIL C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Astaxanthin
Farve Violet
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Mængde 1 g
Formel vægt 596.86
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Pulver
Kun brug af forskning i RUO –