Få mere at vide
MP Biomedicals ASSURE HEV IgM hurtigtest (CE)
Artikelnummer. 17362070 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Hepatitis E-virus
Artikelnummer. Detekterbare analytter
17362070 Hepatitis E-virus
1 options
Artikelnummer. 17362070 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 43160020
 Begrænset vare
På lager
En IgM Rapid Test opfanger en fastfase immunokromatografisk analyse for at påvise hepatitis E-virus.
  • Alle antistoffer af IgM-klassen, når de er til stede i testprøven, kan indfanges af antihumane IgM-antistoffer, der er immobiliseret på membranen.
  • Tilstedeværelsen af HEV-specifikke IgM-antistoffer kan forskelligt påvises ved et kolloidalt guldmærket HEV-antigen, der er immobiliseret i enheden, og kan visualiseres som lyserøde/lilla linjer efter testen.
  • Derudover blev immobiliserede kanin-IgG-antistoffer, som kan genkendes ved kolloidale guldmærkede antikanin-IgG-antistoffer, brugt som kontrol for reagensernes korrekte funktion.
  • Usage Statement: Kun til salg uden for USA.
Tekniske data
Detekterbare analytter Hepatitis E-virus
Type IgM hurtigtest
Form Fast stof