Få mere at vide
MP Biomedicals ASSURE H. pylori hurtigtest (CE)
Artikelnummer. 31605227 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
H. pylori IgG
Artikelnummer. Detekterbare analytter
31605227 H. pylori IgG
1 options
Artikelnummer. 31605227 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 43490020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Immunokromatografisk testenhed beregnet til hurtig påvisning af IgG-antistoffer mod Helicobacter pylori i humant serum, plasma eller fuldblod
  • MP Diagnostics ASSURE H. pylori Rapid Test er en immunokromatografisk testanordning beregnet til hurtig påvisning af IgG-antistoffer mod Helicobacter pylori i humant serum, plasma eller fuldblod.
  • Den er beregnet som en klinisk diagnostisk test til diagnosticering af infektion med H. pylori hos patienter med mavelidelser.
  • Derudover indikerer tilstedeværelsen af antistoffer mod en rekombinant current infection marker (CIM) en indikation på aktuel infektion.
  • Usage Statement: Kun til salg uden for USA.
Tekniske data
CE-mærke CE-IVD
Detekterbare analytter H. pylori IgG
Type H. pylori hurtigtest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rapid Test Kits
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.