Få mere at vide
AES Single-Element Standard For AA og ICP , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11919492 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11919492
Brand: SPEX Certiprep PLCO23Y
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Co10.000μ g/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-48-4, 7664-38-2, 7783-20-2, 7732-18-5
CAS min % 1.0, 5.0, 94.0
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Molekylær formel Co
MDL nummer MFCD00010935
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Type ICP/ICP-MS Standard
SMIL [Co]
IUPAC navn kobolt
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:27638
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug