Få mere at vide
Instrument Check Standard 10 For ICP , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11961626 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11961626 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 11961626 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CALMIX10100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
K500 μg/ml
Al50 μg/ml
Ba50 μg/ml
Cd50 μg/ml
Cu50 μg/ml
Mn50 μg/ml
Zn50 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Instrument Check Standard 10
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7446-07-3, 7440-09-7, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-96-5, 7440-66-6
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 97.92, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Analyt- eller komponentnavne Potassium (500mg/L),Aluminum (50mg/L),Barium (50mg/L)
Molekylær formel O2Te
MDL nummer MFCD00011263
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL O=[Te]=O
Element K, Al, Ba
IUPAC navn (oxo-λ 4-tellanyliden)oxidan
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Mængde 125 mL
Grad Forsikring
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Instrument Check Standard 10
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug