Få mere at vide
Hecht Karl™ Assistent™ Polyethylen sprayflasker med justerbar stråle
Artikelnummer. 10043981
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
∼1000 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10043981 ∼1000 ml
1 options
Artikelnummer. 10043981 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 49119010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.75 DKK
    81.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.59 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) ∼1000 ml
Materiale Polyethylen
Mængde 1 hver
Certificeringer/compliance ISO 9001 certificeret
Produkttype Sprayflaske