Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Hætteglas af glas
Artikelnummer. 10227391
Volumen (metrisk):
8 ml
20 ml
Højde (metrisk):
34 mm
60 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
24 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 130
Pakke med 154
Artikelnummer. 10227391
Brand: Karl Hecht™ 42783024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til medier, diagnosticering, opbevaring, visning og prøveindsamlingsapplikationer. Karl Hecht™ Assistent™ Glashætteglas leveres med en plastik-snap-hætte til sikker lukning.
  • Klart glas
  • Med rullet fælg
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 26 mm
Volumen (metrisk) 20 ml
Lukketype Snap Cap
Højde (metrisk) 60 mm