Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Hætteglas af glas
Volumen (metrisk):
8 ml
20 ml
Højde (metrisk):
34 mm
60 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
24 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 130
Pakke med 154
Beskrivelse
- Klart glas
- Med rullet fælg
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Volumen (metrisk) | 8 ml |
| Lukketype | Snap Cap |
| Højde (metrisk) | 34 mm |