Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Elka Reagensglas
Diameter (metrisk):
15,5 mm
17,25 mm
Længde (metrisk):
160 mm
180 mm
Beskrivelse
- Med fælg
- Engangs
- Rund bund
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Diameter (metrisk) | 17,25 mm |