Få mere at vide
Hecht Karl™ Assistant™ Klart glas med smal hals
Artikelnummer. 10003671
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Lukkestørrelse:
GL 22
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse
10003671 100 mL GL 22
1 options
Artikelnummer. 10003671 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 41322030
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Assistant™ Klare glasflasker med smal hals med skruelåg er ideelle til at indeholde og opbevare kemikalier, opløsningsmidler og andre væsker i laboratoriet og i marken.
  • Smal hals
  • Sort skruelåg
  • Fås i en bred vifte af kapaciteter fra 30 ml til 1000 ml
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Glas
Mund Smal
Lukkestørrelse GL 22
Lukketype Skruelåg
Produkttype Opbevaringsflaske