Få mere at vide
Hecht Karl™ Assistent™ Borosilikat-vejeflasker
Artikelnummer. 10639831
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 mL
80 mL
110 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10639831 10 mL -
10309031 15 mL -
10044071 30 mL Hver
10630792 45 mL Hver
10388881 70 mL -
10238011 80 mL -
10185391 110 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10639831 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 44250001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.25 DKK
    106.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.47 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Inkluderer Udskifteligt NS-cover og matteret etiket
Materiale Borosilikatglas
Lukketype NS Cover
Produkttype Vejeflaske