Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samlede hætter og septa til 8-425 hætteglas med standardåbning
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nationalt forsamlede hætter og septa til 8-425 hætteglas med standardåbning er tilgængelige i en række forskellige farver og septummaterialer til en bred vifte af anvendelser.
- Åbne tophætter kan bruges med enhver 8 mm septa
- Fenolhætter er velegnede til autoklavering og lavtemperaturapplikationer
- Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer
- Kim-Lok™ hætte/septum samlinger har en støbt centreringsring for at eliminere septum bevægelse under injektion
- PTFE/rød gummisepta er økonomisk til mange GC-applikationer
- PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
- Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | PP, Naturlig; Integreret PP septum |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Septum | Integreret polypropylen |
| Type | SepCap |
| Lukkestørrelse | 8-425 |
| Til brug med (udstyr) | 8-425 Standard åbningshætteglas |