Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Assay Kit
Artikelnummer. 10014530 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10014530
Brand: Macherey-Nagel™ 935019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk analyse eller titrimetri
Mængde 1 hver
Rækkevidde 0,25 til 2,0 mg/L Cl2
Type Assay Kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • visocolor alpha chlorine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N,N-diethyl-1,4-phenylene diammonium sulphate, sulphuric acid