Få mere at vide
Aspoxicillin (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aspoxicillin |
| CAS | 63358-49-6 |
| Molekylær formel | C21 H27 N5 O7 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Glycinamide, N-methyl-D-asparaginyl-N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-D-2-(4-hydroxyphenyl)-, [2S-(2α,5α,6β)]-, ASPC, Aspoxicillin, Doyle, TA 058 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N5O7S/c1-21(2)15(20(32)33)26-18(31)14(19(26)34-21)25-17(30)13(9-4-6-10(27)7-5-9)24-16(29)11(22)8-12(28)23-3/h4-7,11,13-15,19,27H,8,22H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,29)(H,25,30)(H,32,33)/t11-,13-,14-,15+,19-/m1/s1 |
| SMIL | CNC(=O)C[C@@H](N)C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C(=O)O)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC navn | (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-amino-4-(methylamino)-4-oxobutanoyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 493.53 |
| Formel vægt | 493.1631 |