Få mere at vide
R&D Systems™ Aspirin
Artikelnummer. 18035532
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18035532 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18035532 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4092/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.00 DKK
    664.65 DKK / 50mg
    Spare 38.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cyclooxygenase inhibitor; NSAID
Inhibitor of cyclooxygenase (COX)-1. Blocks the production of prostaglandins and thromboxanes. Exhibits antiplatelet and antithrombotic activities. Displays anticancer effects in some solid tumors. One of the first described NSAID drugs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aspirin
CAS 50-78-2
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C9H8O4
Formel vægt 180.16
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 180.16