Få mere at vide
Hirschmann™ Aspirette™ Vakuum pincet
Artikelnummer. 10454861
Skift visning
230 volt; Euro stik
Artikelnummer.
10454861 230 volt; Euro stik
1 options
Artikelnummer. 10454861 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9901500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Vakuumpincet til opsamling og positionering af forskellige plane genstande op til en maksimal stykvægt på 70 g.
  • Levering komplet med 1 strømforsyningsenhed og oplader
  • Indeholder 3 sugedyser og sugekopper med 3,2, 6 og 10 mm diametre
  • 230 Volt, Euro stik
Tekniske data
Elektriske krav 230 V, Euro stik
Til brug med (applikation) Samling, positionering af plane objekter
Type Vakuum pincet