Få mere at vide
Cole-Parmer™ Aspirator pumpe
Shop alle Cole-Parmer produkter
Flowhastighed:
0.63 CFM
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Producer pulsløse støvsugere op til 29,5 tommer.
- Indbygget cirkulationspumpe og vandtank gør disse enheder bærbare og eliminerer vandspild
- Enkel at betjene. Fyld bare tanken og tænd for pumpen
- Cirkulationspumpe tvinger konstant vand gennem et sæt venturier. Betjeningen er stille, ren og effektiv.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 29.5 Hg |
| Strømstyrke | 0,35 amp |
| Materiale | Nikkelbelagt messing, polypropylen, silikone, 304 rustfrit stål |
| Flowhastighed | 0.63 CFM |
| Pumpetype | Vakuumsystem |
| Spænding | 230 V |