Få mere at vide
S Murray™ Polyethylen, Aspirator flaske
Beskrivelse
- Skrue på låg
- Med bærehåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Højde (metrisk) med lukning | 460 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Aspirator flaske |