Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftning af hydrofobisk filter
Artikelnummer. 13446468
Skift visning
Til brug med (udstyr):
FTA-1 Aspirator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13446468 FTA-1 Aspirator Hver
1 options
Artikelnummer. 13446468 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. FA1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 DKK
    225.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.32 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Forhindrer forurening i at trænge ind i pumpen.
  • Til brug med Grant FTA-1 Aspirator
  • 0,027 mikron in-line filter forhindrer forurening i at trænge ind i pumpen
  • Flowretningen angivet på filterhuset for korrekt installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) FTA-1 Aspirator