Få mere at vide
Fisherbrand™ Aspiration Basic System
Artikelnummer. 15567479 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Flowhastighed:
15 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15567479 15 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15567479
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Designet til aspiration af ikke-brændbare kemiske, biologiske og medicinske væsker. Fisherbrand™ Aspiration Basic System er en kompakt og bærbar enhed med en integreret modstandsdygtig membranpumpe. Væskerne kan nemt og meget præcist fjernes fra objektglas, petriskåle, mikroplader, cellekulturbeholdere og lignende beholdere.
Kemikaliebestandig oliefri aspirationsstation til præcis og komfortabel aspiration og bortskaffelse af væsker i biokemi, mikrobiologi og cellekulturteknologiapplikationer
  • 150 mbar ultimativt vakuum
  • 15 l/min fri luftfortrængning
  • Overlegen kemikalieresistent membranpumpe med lang levetid
  • 4 liter PP autoklaverbar beholder med automatisk flowstop
  • In-line hydrofobisk filter
  • Hurtigvirkende koblingsslangetilslutninger med automatiske afspærringsventiler
  • 5mm ID vakuumslange til tilslutning til egen pipette
  • 90-260V, 50/60Hz med Schuko& UK strømledninger
  • Dimensioner (L x B x H), mm: 357 x 145 x 277
  • 7 kg
  • Letvægts, kompakt, bærbar, kemisk-pligtig drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 150 mbar
Inkluderer
  • 4L polypropylen autoklaverbar modtagerbeholder med automatisk flowstop
  • 5mm ID vakuumslange til tilslutning til egen pipette
  •  In-line hydrofobisk filter
  • Hurtigvirkende koblingsslangetilslutninger med automatiske afspærringsventiler
Elektriske krav 90/260 V 50/60 Hz med Schuko & UK strømledninger
Dimensioner (L x B x H) 357 x 145 x 277 mm
Vægt (metrisk) 7 kg
Flowhastighed 15 l/min.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.