Få mere at vide
Novacyt - Microgen Bioproducts Aspergillus Double Gel Diffusion Assay
Shop alle Novacyt Group produkterBeskrivelse
- Double diffusion assay for the detection of precipitating antibodies to Aspergillus fumigates in serum.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 8.5 mL |
| Form | Liquid |
| Mængde | 1 Kit |
| Til brug med (applikation) | Double gel diffusion (Ouchterlony) |
| Type | Double Gel Diffusion Assay |
| Endelig produkttype | Test Kit |
| Etiket eller farvestof | EC/REP label on kit box, Blank CE Carton label |
| Udgangsmateriale | 5 to 10 mL of venous blood |