Få mere at vide
(±)-Asparaginsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Aspartic acid |
| CAS | 617-45-8 |
| Molekylær formel | C4 H7 N O4 |
| Synonym | Aspartic acid, DL- (8CI), DL-Aspartic acid, (RS)-Aspartic acid, (±)-Aspartic acid, 2-Aminobutanedioic acid, Aminosuccinic acid, DL-Aminosuccinic acid, NSC 141379 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMIL | NC(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-aminobutanedioinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 133.0375 |
| Vis mere |