Få mere at vide
Asparaginsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17949024
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17949024 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17949024 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0567.00
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Asparaginsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid
CAS 56-84-8
Analyt- eller komponentnavne L-Aspartic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H7 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Aspartic Acid, L-Aspartic acid, Aspartic acid, L-, (+)-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553, Alanine Impurity A, Asparagine Monohydrate Impurity A, Asparagine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-aminobutanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 133.1
Mængde 500 mg
Formel vægt 133,0375 g/mol