Få mere at vide
(-)-Aspartic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16430518 5 g
1 options
Artikelnummer. 16430518 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY42068
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
MedChemExpress (-)-Aspartic acid is an endogenous NMDA receptor agonist.
(-)-Aspartic acid is an endogenous NMDA receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Aspartic acid
CAS 1783-96-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H7NO4
Synonym (R)-Aspartic acid D-(-)-Aspartic acid
Opløselighedsinformation H2O : 7.69 mg/mL (57.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](C(O)=O)CC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 133.1
Mængde 5 g
Formel vægt 133.1
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration