Få mere at vide
Aspartic Acid Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aspartic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4.ClH/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2;/h6H,3-5,9H2,1-2H3;1H |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 225.08 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |