Få mere at vide
Asparaginsyre (Asparaginsyre), LoGiCal
Artikelnummer. 30459691
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459691 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459691 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0567.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Asparaginsyre (Asparaginsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid
CAS 56-84-8
Analyt- eller komponentnavne L-Aspartic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H7 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Aspartic Acid, L-Aspartic acid, Aspartic acid, L-, (+)-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553, Alanine Impurity A, Asparagine Monohydrate Impurity A, Asparagine Impurity A
InChI formel InChI=1 S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-aminobutanedioinsyre
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 133.1
Mængde 10 mg
Formel vægt 133,0375 g/mol