Få mere at vide
Aspartam, Mikromol™
Artikelnummer. 17997174
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17997174 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17997174 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0314.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Aspartam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aspartame
CAS 22839-47-0
Analyt- eller komponentnavne Aspartame
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H18 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Aspartame, Aspartylphenylalanine methyl ester, Canderel, Dipeptide sweetener, E 951, Equal, Finn, L-Aspartame, L-Aspartyl-L-3-phenylalanine methyl ester, L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, L-Aspartyl-L-phenylalanyl methyl ester, Methyl aspartylphenylalanate, NutraSweet, Pal Sweet, Palsweet Diet, Sweet dipeptide, Zero-Cal, L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 2-methyl ester, N-L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 1-methyl ester, 3-Amino-N-(alpha-carboxyphenethyl)succinamic acid N-methyl ester stereoisomer, L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, alpha-Aspartame, alpha-L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, alpha-Sweet
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O
IUPAC navn (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 294.3
Mængde 500 mg
Formel vægt 294,1216 g/mol