Få mere at vide
Aspartame-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aspartame-d5 |
| CAS | 1356849-17-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14H13D5N2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Aspartame D5 (Phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)OC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.33 |
| Vis mere |